missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ TGX 221

Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Beskrivning
TGX 221 is a potent and selective PI 3-kinase β inhibitor (IC50 values are 0.007, 0.1, 3.5 and 5 μM for the β, δ, γ and α isoforms, respectively). Shows >1,000-fold selectively for PI 3-kinase β over a range of other kinases. Inhibits thrombus formation in animal models.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Methyl-2-(4-morpholinyl)-9-[1-(phenylamino)ethyl]-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| CAS | 663619-89-4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Mål | PI 3-Kinase Inhibitors |
| Molekylformel | C21H24N4O2 |
| Formel vikt | 364.44 |
| Renhet | >98% |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering