Läs mer
TGX-221, MedChemExpress
Beskrivning
TGX-221 is a potent, selective, and cell membrane permeable inhibitor of the PI3K p110β catalytic subunit, used for cancer treatment.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TGX-221 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 663619-89-4 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H24N4O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : 12.5 mg/mL (34.30 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | O=C1N2C(C(C(NC3=CC=CC=C3)C)=CC(C)=C2)=NC(N4CCOCC4)=C1 |
| Show More |