missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
TGX-221, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TGX-221 |
| CAS | 663619-89-4 |
| Molekylformel | C21H24N4O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 7-Methyl-2-(4-morpholinyl)-9-[1-(phenylamino)ethyl]-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 7-Methyl-2-(morpholin-4-yl)-9-[1-(phenylamino)ethyl]pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24N4O2/c1-15-12-18(16(2)22-17-6-4-3-5-7-17)21-23-19(13-20(26)25(21)14-15)24-8-10-27-11-9-24/h3-7,12-14,16,22H,8-11H2,1-2H3 |
| LEDER | OC(=O)C1CCC(CNC(=O)OC(C)(C)C)CC1 |
| IUPAC-namn | 9-(1-anilinoethyl)-7-methyl-2-morpholin-4-ylpyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 364.44 |
| Formel vikt | 364.1899 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?