Läs mer
Tocris Bioscience™ TH 10785
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7250153
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18746956
Brand: Tocris Bioscience™ 7778/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
OGG1 activator
TH 10785 is an 8-oxo guanine DNA glycosylase 1 (OGG1) activator. It binds in the active site of OGG1 and increases its recruitment to oxidative DNA damage and its repair.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Cyclohexyl-2-cyclopropyl-4-quinazolinamine
CAS 1002801-51-5
Kvantitet 10 mg
Mål Glycosylase Activators
Molekylformel C17H21N3
Renhet 0.98