Läs mer
Tocris Bioscience™ TH 1760
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18785745
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18785745
Brand: Tocris Bioscience™ 7422/50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Potent and selective NUDT15 hydrolase inhibitor
TH 1760 is a potent and selective NUDT15 (nudix hydrolase 15) inhibitor (IC50 = 29 nM). Displays selectivity for NUDT15 when assayed at 100 μM against other Nudix enzymes (MTH1, NUDT2, 5, 9, 12, 14, 18, 22) and pyrophosphatases or at 10 μM when assayed with a Eurofins Cerep Safety Screen44 panel. In vitro, TH 1760 treatment sensitizes cancer cell lines (NB4 and HL-60) to thiopurine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-[[4-(1 H-Indol-5-ylcarbonyl)-1-piperazinyl]sulfonyl]-2(3 H)-benzoxazolone
CAS 2567914-01-4
Kvantitet 50 mg
Mål Hydrolase Inhibitors
Molekylformel C20H18N4O5S
Renhet 0.95