Läs mer
TH-237A, MedChemExpress
Beskrivning
TH-237A(meso-GS 164) is a novel neuroprotective agent exhibiting favorable permeation across the blood brain barrier.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TH-237A |
| CAS | 935467-97-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H17F2NO3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | meso-GS 164 |
| Löslighetsinformation | Ethanol : 100 mg/mL (300.00 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 46 mg/mL (138.00 mM) |
| LEDER | OCC12N([C@H](C3=CC=C(F)C=C3)OC2)[C@@H](C4=CC=C(F)C=C4)OC1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 333.33 |
| Visa mer |