missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
TH-302, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TH-302 |
| CAS | 918633-87-1 |
| Molekylformel | C9 H16 Br2 N5 O4 P |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | N,N'-Bis(2-bromoethyl)phosphorodiamidic Acid (1-Methyl-2-nitro-1H-imidazol-5-yl)methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16Br2N5O4P/c1-15-8(6-12-9(15)16(17)18)7-20-21(19,13-4-2-10)14-5-3-11/h6H,2-5,7H2,1H3,(H2,13,14,19) |
| LEDER | Cn1c(COP(=O)(NCCBr)NCCBr)cnc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-bromo-N-[(2-bromoethylamino)-[(3-methyl-2-nitroimidazol-4-yl)methoxy]phosphoryl]ethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 449.04 |
| Formel vikt | 446.9307 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?