Läs mer
Thermo Scientific™ TH-660 Rotorpaket med svängande skopa
Produktkod. 12181630 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
6 x 4,4 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12181630
Brand: Thermo Scientific™ 10502
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bearbeta prover effektivt med TH-660 Swinging Bucket Rotor.
Bearbeta prover effektivt med Thermo Scientific™ TH-660 Rotorpaket med svängande skopa.
Beställningsinformation:
Beställ återförslutning 11x 32 mm rörskruv (45537) separat. Kontakta din försäljningsrepresentant för information.
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall WX80/90/100 Ultra Centrifuge Series
Rekommenderas för:
Gradera zonisolering av proteiner och RNA.
Anmärkning:
Verktyg för borttagning av koniska adapter (delar endast tillgängliga direkt från Seton Scientific) kan beställas som 4209
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning TH-660 Rotorpaket med svängande skopa
Material Titan
Typ Svängande skoprotor
Kapacitet 6 x 4,4 ml
Max. RCF 488,576 x g
Max. Hastighet 60,000 rpm
Radie (metrisk) 121.5 mm
Radie (metrisk) Min. 64.6 mm
K-faktor 44.4
Max. Rörlängd 60 mm
Max. Diameter på rör 11 mm
Nettovikt 12.8 lb. (5.8 kg)
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ Sorvall™ WX ultracentrifuger
Vinkel 90°
Genomsnittlig RCF 374,173 x g
Min. RCF 259,770 x g