Läs mer
Thermo Scientific™ TH13-6 x 50 svängande skokrotor för LYNX 4000 och 6000 Superspeed Centrifuges
Produktkod. 13496083 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
6 x 50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
13496083 6 x 50 ml Varje
1 options
Produktkod. 13496083 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75003010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211952.97 SEK
    200869.30 SEK / Paket med 1
    Save 11083.67 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-03-2027
Uppnå gradientseparationer eller pelletering direkt till botten av röret med dessa rotorer, designade för runda eller koniska rör.
Uppnå gradientseparationer eller pelletering direkt till botten av röret med Thermo Scientific™ TH13-6 x 50mL Swinging-Bucket Rotor, designad för runda eller koniska rör.
Thermo Scientific™ Auto-Lock™Rotorbyte
  • Säkert, tryckknappsrotorbyte på mindre än 3 sekunder
  • Förbättrad säkerhet och bekvämlighet
  • Inga verktyg behövs
  • Byt snabbt rotorer och applikationer
Thermo Scientific™ Auto-ID™Omedelbar rotoridentifikation
  • Omedelbar identifiering av en rotor
  • Rotorspecifikationer laddas automatiskt in i centrifugparametrar
  • Förkortar inställningstiden, förbättrar säkerheten
Hastighetshandtag
  • Accelererar och förenklar åtdragningen av rotorlocket och säkerställer att locket är ordentligt fastsatt
  • Enklare och säkrare lyft och bärande av rotorer, ytterligare förstärkt med den lätta designen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning TH13-6x50 Svängskoprotor
Material Aluminium med Titanium hinkar
Typ Svängande skoprotor
Kapacitet 6 x 50 ml
Max. RCF 30,314 x g
Max. Hastighet 13,100 rpm
Radie (metrisk) 107 mm
Radie (metrisk) Min. 33 mm
K-faktor 1,503
Max. Rörlängd 104 mm
Max. Diameter på rör 29 mm
Nettovikt 15.8 lb. (7.2 kg)
För användning med (utrustning) Sorvall LYNX 6000 och 4000 Superspeed Centrifuger
Vinkel 90°
Bioinneslutning Ja