missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

TH34, MedChemExpress

Produktkod. 16487247
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16487247 5 mg -
16480837 50 mg -
16473116 25 mg 25mg
16444538 10 mg -
16405396 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16487247 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111818

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress TH34, an HDAC6/8/10 inhibitor with IC50s of 4.6 μM, 1.9 μM, and 7.7 μM respectively, shows high selectivity over HDAC1/2/3.

TH34, an HDAC6/8/10 inhibitor with IC50s of 4.6 μM, 1.9 μM, and 7.7 μM respectively, shows high selectivity over HDAC1/2/3.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material TH34
Fysisk form Solid
CAS 2196203-96-8
Färg Off-White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H16N2O2
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : 150 mg/mL (585.25 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NO)C1=CC=C(C)C(NCC2=CC=CC=C2)=C1
Molekylvikt (g/mol) 256.3
Formel vikt 256.3
Procent renhet 98.41%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.