Läs mer
TH588, MedChemExpress
Beskrivning
TH588 is first-in-class nudix hydrolase family inhibitor that potently and selectively engage and inhibit the MTH1 (IC50= 5 nM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TH588 |
| CAS | 1609960-31-7 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H12Cl2N4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 16 mg/mL (54.21 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | NC1=NC(C2=CC=CC(Cl)=C2Cl)=CC(NC3CC3)=N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 295.17 |
| Formel vikt | 295.17 |
| Visa mer |