missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

THAL-SNS-032, MedChemExpress

Produktkod. 16477857
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16477857 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16477857 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY123937

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress THAL-SNS-032 is a selective CDK9 degrader PROTAC consisting of a CDK-binding SNS-032 ligand linked to a thalidomide derivative that binds the E3 ubiquitin ligase Cereblon (CRBN).

THAL-SNS-032 is a selective CDK9 degrader PROTAC consisting of a CDK-binding SNS-032 ligand linked to a thalidomide derivative that binds the E3 ubiquitin ligase Cereblon (CRBN).

Specifikationer

Kemiskt namn eller material THAL-SNS-032
CAS 2139287-33-3
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C40H52N8O10S2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (115.07 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NCCOCCOCCOCCNC1=CC=CC(C(N2C(CC3)C(NC3=O)=O)=O)=C1C2=O)CN4CCC(C(NC5=NC=C(SCC6=NC=C(C(C)(C)C)O6)S5)=O)CC4
Molekylvikt (g/mol) 869.02
Formel vikt 869.02
Procent renhet 97.13%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.