missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Thalidomide 4'-oxyacetamide-alkylC4-azide

Beskrivning
Thalidomide 4'-oxyacetamide-alkylC4-azide is a click-activated Thalidomide (Cat.No. 0652); precursor to PROTAC® that hijacks cereblon as the E3 ubiquitin ligase component. Supplied with an azide functional handle at a position known not to significantly affect binding to cereblon, for ready click conjugation to a linker/target protein ligand.
This product has been recently renamed. The previous name for this product was Azido-Thalidomide
Please contact us for SD files of our available Degrader Building Blocks.
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 2098488-36-7 |
| Synonym | Azido-Thalidomide |
| Kvantitet | 50 mg |
| Mål | Degrader Building Blocks |
| Molekylformel | C19H20N6O6 |
| Formel vikt | 428.4 |
| Renhet | 98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?