Läs mer
Tocris Bioscience™ Thalidomide-Cyanine 5
Kvantitet:
1 mg
Beskrivning
Thalidomide-Cyanine 5 is a fluorescent probe for cereblon E3 ligases. Binds with high affinity to DDB1-CRBN. Suitable for use in TR-FRET.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-((1 E,3 E)-5-((E)-1-(6-((4-(2-((2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)oxy)acetamido)butyl)amino)-6-oxohexyl)-3,3-dimethyl-5-sulfoindolin-2-ylidene)penta-1,3-dien-1-yl)-1-ethyl-3,3-dimethyl-3 H-indol-1-ium-5-sulfonate |
| Kvantitet | 1 mg |
| Mål | Fluorescent Receptor Probes |
| Molekylformel | C52H60N6O13S2 |
| Renhet | 0.9 |