Läs mer
(±)-Thalidomide-d4 (phenyl-d4), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thalidomide-d4 |
| CAS | 1219177-18-0 |
| Molekylformel | C13 2H4 H6 N2 O4 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C13H10N2O4/c16-10-6-5-9(11(17)14-10)15-12(18)7-3-1-2-4-8(7)13(15)19/h1-4,9 H,5-6H2,(H,14,16,17)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2C(=O)N(C3CCC(=O)NC3=O)C(=O)c2c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 4,5,6,7-tetradeuterio-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindole-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 262.25 |
| Formel vikt | 262.0892 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |