missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Thalidomide-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thalidomide-d4 |
| CAS | 1219177-18-0 |
| Molekylformel | C13 2H4 H6 N2 O4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione-4,5,6,7-d4','2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)- (ACI), 2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione-4,5,6,7-d4 (ACI), 4,5,6,7-Tetradeuterio-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindole-1,3-dione, (±)-Thalidomide-d4 (phenyl-d4), Thalidomide-D4 (phenyl-D4), Thalidomide-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10N2O4/c16-10-6-5-9(11(17)14-10)15-12(18)7-3-1-2-4-8(7)13(15)19/h1-4,9H,5-6H2,(H,14,16,17)/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c2C(=O)N(C3CCC(=O)NC3=O)C(=O)c2c1[2H] |
| IUPAC-namn | 4,5,6,7-tetradeuterio-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindole-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 262.25 |
| Formel vikt | 262.0892 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?