Läs mer
Thalidomid, LoGiCal
Produktkod. 30458669
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458669 10 mg
1 options
Produktkod. 30458669 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0940.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac-Thalidomide
CAS 50-35-1
Analyt- eller komponentnamn rac-Thalidomide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H10 N2 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Thalidomide, 2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 1,3-Dioxo-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline, 3-Phthalimidoglutarimide, Celgene, Contergan, Distaval, K 17, Kevadon, Myrin, N-(2,6-Dioxo-3-piperidyl)phthalimide, N-Phthaloylglutamimide, NSC 527179, NSC 66847, Neurosedyn, Pantosediv, Pharmion, Quetimid, Sauramide, Sedalis, Sedoval, Softenil, Softenon, Suaramide, Synovir, Talimol, Talinol, Thaled, Thalomid, (+/-)-Thalidomide, alpha-(N-Phthalimido)glutarimide, alpha-N-Phthalylglutaramide, alpha-Phthalimidoglutarimide
InChI formel InChI=1S/C13H10N2O4/c16-10-6-5-9(11(17)14-10)15-12(18)7-3-1-2-4-8(7)13(15)19/h1-4,9H,5-6H2,(H,14,16,17)
Lösningstyp Snyggt
LEDER O=C1CCC(N2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)N1
IUPAC-namn 2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindol-1,3-dione
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 258.23
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 258,0641 g/mol