Läs mer
Thalidomid, Mikromol™
Produktkod. 30051376
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30051376 100 mg
1 options
Produktkod. 30051376 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0940.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Thalidomid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac-Thalidomide
CAS 50-35-1
Analyt- eller komponentnamn rac-Thalidomide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H10 N2 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Thalidomide, 2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 1,3-Dioxo-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline, 3-Phthalimidoglutarimide, Celgene, Contergan, Distaval, K 17, Kevadon, Myrin, N-(2,6-Dioxo-3-piperidyl)phthalimide, N-Phthaloylglutamimide, NSC 527179, NSC 66847, Neurosedyn, Pantosediv, Pharmion, Quetimid, Sauramide, Sedalis, Sedoval, Softenil, Softenon, Suaramide, Synovir, Talimol, Talinol, Thaled, Thalomid, (+/-)-Thalidomide, alpha-(N-Phthalimido)glutarimide, alpha-N-Phthalylglutaramide, alpha-Phthalimidoglutarimide
InChI formel InChI=1S/C13H10N2O4/c16-10-6-5-9(11(17)14-10)15-12(18)7-3-1-2-4-8(7)13(15)19/h1-4,9H,5-6H2,(H,14,16,17)
LEDER O=C1CCC(N2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)N1
IUPAC-namn 2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindol-1,3-dione
Molekylvikt (g/mol) 258.23
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 258,0641 g/mol