Läs mer
Talidomid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11489941 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
50 g
Förpackningsstorlek:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11489941 100 mg 100mg
11499941 250 mg 250mg
11479941 50 g 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11489941 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215875380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1670.00 SEK
    1589.07 SEK / 100mg
    Save 80.93 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 50-35-1
Molekylformel C13H10N2O4
Molekylvikt (g/mol) 258.23
MDL-nummer MFCD00153873
InChI-nyckel UEJJHQNACJXSKW-UHFFFAOYNA-N
Synonym thalidomide, thalomid, +/--thalidomide, sedoval, 2-2,6-dioxopiperidin-3-yl isoindoline-1,3-dione, corronarobetin, psycholiquid, psychotablets, theophilcholine, algosediv
PubChem CID 5426
ChEBI CHEBI:74947
IUPAC-namn 2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-2,3-dihydro-lH-isoindol-1,3-dion
LEDER O=C1N(C2CCC(=O)NC2=O)C(=O)C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thalidomide
Färg Vitt
Kvantitet 100 mg
Fysisk form Fast
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • thalidomide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: thalidomide