missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Thalidomide-O-amido-C3-COOH, MedChemExpress

Produktkod. 16481019
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
2 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16481019 1 g
16464916 100 mg
16430106 2 g
16411576 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16481019 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY103612

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Thalidomide-O-amido-C3-COOH is a synthesized E3 ligase ligand-linker conjugate that incorporates the Thalidomide based cereblon ligand and a linker used in PROTAC technology.

Thalidomide-O-amido-C3-COOH is a synthesized E3 ligase ligand-linker conjugate that incorporates the Thalidomide based cereblon ligand and a linker used in PROTAC technology.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Thalidomide-O-amido-C3-COOH
CAS 2308035-51-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H19N3O8
Kvantitet 1 g
Synonym Cereblon Ligand-Linker Conjugates 7 E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 15
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 55.5 mg/mL (132.98 mM)
LEDER O=C(N(C(CCC1=O)C(N1)=O)C2=O)C(C2=CC=C3)=C3OCC(NCCCC(O)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 417.37
Formel vikt 417.37
Procent renhet 99.49%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.