Läs mer
Thalidomide-O-amido-C4-N3, MedChemExpress
Beskrivning
Thalidomide-O-amido-C4-N3 is a synthesized E3 ligase ligand-linker conjugate that incorporates the Thalidomide based cereblon ligand and a linker used in PROTAC technology.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thalidomide-O-amido-C4-N3 |
| CAS | 2098488-36-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H20N6O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Cereblon Ligand-Linker Conjugates 4 E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 18 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 41 mg/mL (95.70 mM) |
| LEDER | O=C(N(C(CCC1=O)C(N1)=O)C2=O)C(C2=CC=C3)=C3OCC(NCCCCN=[N+]=[N-])=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 428.4 |
| Visa mer |