Läs mer
Thalidomide-O-amido-C4-NH2 TFA, MedChemExpress
Beskrivning
Thalidomide-O-amido-C4-NH2 TFA (Cereblon Ligand-Linker Conjugates 6 TFA) is a synthesized E3 ligase ligand-linker conjugate that incorporates the Thalidomide based cereblon ligand and a linker used in PROTAC technology.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thalidomide-O-amido-C4-NH2 TFA |
| CAS | 1799711-25-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H23F3N4O8 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Cereblon Ligand-Linker Conjugates 6 TFAE3 ligase Ligand-Linker Conjugates 19 TFA |
| Löslighetsinformation | DMSO : 42.86 mg/mL (82.99 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | NCCCCNC(COC1=C(C(N2C(CCC3=O)C(N3)=O)=O)C(C2=O)=CC=C1)=O.FC(F)(F)C(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 516.42 |
| Visa mer |