missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Thalidomide-O-amido-C6-NH2 TFA, MedChemExpress

Produktkod. 16481179
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
2 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16481179 1 g
16475496 100 mg
16450146 2 g
16401616 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16481179 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112618A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Thalidomide-O-amido-C6-NH2 TFA (Cereblon Ligand-Linker Conjugates 11 TFA), a synthesized E3 ligase ligand-linker conjugate that incorporates the Thalidomide based cereblon ligand and a linker, can be used in the synthesis of PROTACs.

Thalidomide-O-amido-C6-NH2 TFA (Cereblon Ligand-Linker Conjugates 11 TFA), a synthesized E3 ligase ligand-linker conjugate that incorporates the Thalidomide based cereblon ligand and a linker, can be used in the synthesis of PROTACs.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Thalidomide-O-amido-C6-NH2 TFA
CAS 1950635-14-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H27F3N4O8
Kvantitet 1 g
Synonym Cereblon Ligand-Linker Conjugates 11 TFAE3 Ligase Ligand-Linker Conjugates 25 TFA
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 105.5 mg/mL (193.76 mM)
LEDER O=C(NCCCCCCN)COC1=CC=CC(C(N2C(CC3)C(NC3=O)=O)=O)=C1C2=O.O=C(O)C(F)(F)F
Molekylvikt (g/mol) 544.48
Formel vikt 544.48
Procent renhet 99.82%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.