Läs mer
Thalidomide-O-amido-C8-NH2 TFA, MedChemExpress
Beskrivning
Thalidomide-O-amido-C8-NH2 TFA (Cereblon Ligand -Linker Conjugates 2 TFA) is a synthesized E3 ligase ligand-linker conjugate that incorporates the Thalidomide based cereblon ligand and a linker used in PROTAC technology.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thalidomide-O-amido-C8-NH2 TFA |
| CAS | 1950635-16-1 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H31F3N4O8 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Cereblon Ligand -Linker Conjugates 2 TFAE3 Ligase Ligand-Linker Conjugates 20 TFA |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 131 mg/mL (228.81 mM) |
| LEDER | NCCCCCCCCNC(COC1=C(C(N2C(CCC3=O)C(N3)=O)=O)C(C2=O)=CC=C1)=O.FC(F)(F)C(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 572.53 |
| Visa mer |