missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MedChemExpress Thalidomide-O-amido-PEG1-(C1-PEG)2-C2-NH2 TFA
Specifikationer
Specifikationer
| Molekylvikt (g/mol) | 648.58 g/mol |
| CAS | 2435572-49-7 |
| Innehåll och lagring | 4°C, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| Frakt skick | Room temperature |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Cereblon Ligand-Linker Conjugates 12 TFA ∣ E3 Ligase Ligand-Linker Conjugates 23 TFA |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?