Läs mer
MedChemExpress Thalidomide-O-amido-PEG2-C2-NH2 TFA
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
2 g
Förpackningsstorlek:
100mg
Specifikationer
Specifikationer
| Molekylvikt (g/mol) | 576.48 g/mol |
| CAS | 1957235-75-4 |
| Innehåll och lagring | 4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Frakt skick | Room temperature |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Cereblon Ligand-Linker Conjugates 10 TFA ∣ E3 Ligase Ligand-Linker Conjugates 24 TFA |
| Löslighet | H2O : 150 mg/mL (260.20 mM; Need ultrasonic) |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.