missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Thalidomide-O-amido-PEG3-C2-NH2 TFA

Produktkod. p-200104423
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
2 g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16471019

Brand: MedChemExpress HY103611

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Thalidomide-O-amido-PEG3-C2-NH2 TFA is a synthesized E3 ligase ligand-linker conjugate that incorporates the Thalidomide based cereblon ligand and 3-unit PEG linker used in PROTAC technology.

Specifikationer

Molekylvikt (g/mol) 620.53 g/mol
CAS 1957236-21-3
Innehåll och lagring 4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Frakt skick Room temperature
Kvantitet 1 g
Synonym Cereblon Ligand-Linker Conjugates 3 TFA ∣ E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 14 TFA
Löslighet DMSO : 50 mg/mL (80.58 mM; Need ultrasonic)
Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.