Läs mer
Thalidomide
Beskrivning
Teratogenic compound found to inhibit HIV-1 replication and FGF-induced angiogenesis
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thalidomide |
| CAS | 50-35-1 |
| Färg | White |
| Molekylformel | C13H10N2O4 |
| MDL-nummer | MFCD00153873 |
| Kvantitet | 100 mg |
| UN-nummer | UN2811 |
| Merck Index | 14,9255 |
| Synonym | thalidomide, thalomid, +/--thalidomide, sedoval, 2-2,6-dioxopiperidin-3-yl isoindoline-1,3-dione, corronarobetin, psycholiquid, psychotablets, theophilcholine, algosediv |
| Löslighetsinformation | Soluble in DMSO at 20mg/ml |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Thalidomide
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 1A
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H340-Kan orsaka genetiska defekter.
- H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- MIXTURE LIST-Contain: Thalidomide