Läs mer
Thalidomid, TRC
Produktkod. 30454224
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30454224 1 g
30454622 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30454224 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT3388501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-35-1
Molekylformel C13 H10 N2 O4
Molekylvikt (g/mol) 258.23
Synonym Thalidomide, 2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, (±)-Thalidomide, 1,3-Dioxo-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline, 3-Phthalimidoglutarimide, Celgene, Contergan, Distaval, K 17, Kevadon, Myrin, N-(2,6-Dioxo-3-piperidyl)phthalimide, N-Phthaloylglutamimide, NSC 527179, NSC 66847, Neurosedyn, Pantosediv, Pharmion, Quetimid, Sauramide, Sedalis, Sedoval, Softenil, Softenon, Suaramide, Synovir, Talimol, Talinol, Thaled, Thalomid, α-(N-Phthalimido)glutarimide, α-N-Phthalylglutaramide, α-Phthalimidoglutarimide
IUPAC-namn 2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindol-1,3-dione
LEDER O=C1CCC(N2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac-Thalidomide
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H10N2O4/c16-10-6-5-9(11(17)14-10)15-12(18)7-3-1-2-4-8(7)13(15)19/h1-4,9H,5-6H2,(H,14,16,17)
Formel vikt 258.0641