Läs mer
Tallsyraacetat, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10299460 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10299460 100 g Glasflaska 100g
10762084 5 g Glasflaska 5g
10381781 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10299460 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 420751000
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 2570-63-0
Molekylformel C6H9O6Tl
Molekylvikt (g/mol) 381.51
MDL-nummer MFCD00008698
Synonym Acetic acid, thallium(III) salt
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thallic acetate
Smältpunkt 182 °C
Namnnotering 98%
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 98%
Linjär formel (CH3CO2)3Tl
Beilstein 02, 96
Fieser 01,1150; 02,406; 03,286; 04,492; 05,655; 07,360
Merck Index 15, 9406
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: bryts ner
Formel vikt 381.51
Procent renhet 98%
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.