Läs mer
Thallic trifluoroacetate, tech., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10380334 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10380334 100 g Glasflaska 100g
10157990 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10380334 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 420761000
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23586-53-0
Molekylformel C6F9O6Tl
Molekylvikt (g/mol) 543.42
MDL-nummer MFCD00000414
InChI-nyckel PSHNNUKOUQCMSG-UHFFFAOYSA-K
Synonym thallium iii trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, thallium 3+ salt, acetic acid,2,2,2-trifluoro-, thallium 3+ salt 3:1, thallium 3+ ; 2,2,2-trifluoroacetate, thallium tris trifluoroacetate, trifluoroacetic acid thallium iii, thallic trifluoroacetate, tech, thallium 3+ tritrifluoroacetate
PubChem CID 90200
IUPAC-namn tallium(3+);2,2,2-trifluoracetat
LEDER C(=O)(C(F)(F)F)[O-].C(=O)(C(F)(F)F)[O-].C(=O)(C(F)(F)F)[O-].[Tl+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thallic trifluoroacetate
Färg Beige
Fysisk form Fint pulver
Kvantitet 100 g
Linjär formel (CF3COO)3Tl
Beilstein 02, II, 186
Fieser 03,286; 04,498; 05,658; 06,579; 07,365; 08,478; 10,397; 05,654
Formel vikt 543.42
Kvalitet Teknisk
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Thallic trifluoroacetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.