Läs mer
Tallium AA-standard: Tl @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Produktkod. 17998689
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17998689 100 ml
17988939 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 17998689 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGAATLN100
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Tallium AA-standard: Tl @ 1000 μg/ml i 5 % HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thallium
CAS 7440-28-0
Metoder AA/GFAA
Analyt- eller komponentnamn Thallium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Tl
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Ramor, Thallium, metallic, Thallium, elemental
InChI formel InChI=1S/Tl
LEDER [Tl]
IUPAC-namn Tallium
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 204.38
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 204,974 g/mol