Läs mer
Tallium för AAS 1g/L HNO 3 matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12963295 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
12963295 100 mL Flaska 100ml
12973295 500 mL Flaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12963295 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B 161 100
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
CAS 7440-28-0
Molekylformel Tl
Molekylvikt (g/mol) 204.38
MDL-nummer MFCD00134063
InChI-nyckel BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5359464
ChEBI CHEBI:30440
IUPAC-namn tallium
LEDER [Tl]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thallium
Förpackning Flaska
Fysisk form Vätska
Koncentration 1 g/L ±0.002 g/L
Typ Flame Single-element Standard Solution
Lösningsmedel eller matris 2% HNO3
Kvantitet 100 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Single-element Standard Solution for AAS. Thallium (Tl) 1000mg/l in HNO3 2%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .