Läs mer
Thallium Bromide, TRC
Produktkod. 30452344
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30452344 5 g
1 options
Produktkod. 30452344 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT3388755G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thallium Bromide
CAS 7789-40-4
Kvantitet 5 g
Molekylformel BrTl
Synonym Thallium Bromide (Tl2Br2), Thallium Bromide (TlBr)','Dimer, Thallium Monobromide, Thallium(I) Bromide, Thallous Bromide
InChI formel InChI=1S/BrH.Tl/h1H;/q;+1/p-1
LEDER [Br-].[Tl+]
IUPAC-namn thallium(1+);bromide
Molekylvikt (g/mol) 284.29
Formel vikt 283.8927