Läs mer
Thallium Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thallium Bromide |
| CAS | 7789-40-4 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Molekylformel | BrTl |
| Synonym | Thallium Bromide (Tl2Br2), Thallium Bromide (TlBr)','Dimer, Thallium Monobromide, Thallium(I) Bromide, Thallous Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/BrH.Tl/h1H;/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Br-].[Tl+] |
| IUPAC-namn | thallium(1+);bromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.29 |
| Formel vikt | 283.8927 |