Läs mer
Talliumetoxid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thallium Ethoxide |
| CAS | 20398-06-5 |
| Molekylformel | C2 H6 O . Tl |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Ethoxythallium, Thallium Ethoxide, Thallium Monoethoxide, Thallium(1+) Ethoxide, Thallium(I) Ethoxide, Thallous Ethoxide |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6O.Tl.H/c1-2-3;;/h3H,2H2,1H3;; |
| LEDER | [Tl].CCO |
| IUPAC-namn | etanol; λ1-thallan |
| Molekylvikt (g/mol) | 250.452 |
| Formel vikt | 251.016 |