Läs mer
Talliumetoxid, TRC
Produktkod. 30456473
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30456473 1 g
1 options
Produktkod. 30456473 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT3388701G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thallium Ethoxide
CAS 20398-06-5
Molekylformel C2 H6 O . Tl
Kvantitet 1 g
Synonym Ethoxythallium, Thallium Ethoxide, Thallium Monoethoxide, Thallium(1+) Ethoxide, Thallium(I) Ethoxide, Thallous Ethoxide
InChI formel InChI=1S/C2H6O.Tl.H/c1-2-3;;/h3H,2H2,1H3;;
LEDER [Tl].CCO
IUPAC-namn etanol; λ1-thallan
Molekylvikt (g/mol) 250.452
Formel vikt 251.016