Läs mer
Talliumgranulat, 6 mm (0,2 tum)& dun, 99,99% (metallbas), förpackad i vatten, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7048932
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11326498
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012131.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7440-28-0 | Tl | 204.38 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad i vatten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-28-0
Molekylformel Tl
Molekylvikt (g/mol) 204.38
MDL-nummer MFCD00134063
InChI-nyckel BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym ramor, thallium, metallic, thallium, elemental, unii-ad84r52xlf, thallium, soluble compounds, ad84r52xlf, thallium, elemental and soluble compounds, rod, 12.7mm 0.5in dia, granules, thallium
PubChem CID 5359464
ChEBI CHEBI:30440
IUPAC-namn tallium
LEDER [Tl]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thallium granules
Färg Blå-Vit
Kvantitet 25 g
Odör Odorless
Partikelstorlek 6mm (0.2 in.) & down
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN1707
Procent renhet 99.99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.