Läs mer
Thallium(I) acetate, 99.995% (metals basis)
Produktkod. 11351908
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11351908 100 g 100g
11341908 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11351908 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011842.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 563-68-8 | C2H6O2Tl | 266.448 g/mol
Tallium(I)acetat används som ett selektivt medel mot gramnegativa bakterier i selektiva medier för detektion av mollikuter. Det används också vid framställning av talliumderivat. Det är involverat i separationen av malmbeståndsdelar genom flotationsmetod.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 563-68-8
Molekylformel C2H6O2Tl
Molekylvikt (g/mol) 266.448
MDL-nummer MFCD00013045
InChI-nyckel CNWGLQAFFSLHRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym thallium i acetate
PubChem CID 131675083
IUPAC-namn ättiksyra;molekylärt väte;tallium
LEDER [HH].CC(=O)O.[Tl]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thallium(I) acetate
Smältpunkt 131°C
Fysisk form Wet Crystalline Aggregates
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN1707
Beilstein 3693914
Merck Index 14,9257
Löslighetsinformation Soluble in water,alcoholSoluble in cold water,ethanol,chloroform and ether; Sparingly soluble in hot water; Insoluble in acetone.
Formel vikt 263.42
Procent renhet 99.995%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.