Läs mer
Thallium(I) bromide, ultra dry, 99.998% (metals basis)
Produktkod. p-7050146
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11398567
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035720.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7789-40-4
Tallium(I)bromid används i blåkänsliga fotodetektorer. Den används också som en realtidsröntgenbildsensor. Vidare fungerar det som en standard för elementärt tallium. Utöver detta är det en sammansatt halvledare som används i rumstemperaturröntgen- och gammastrålningsdetektorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-40-4
MDL-nummer MFCD00011273
Synonym Thallous bromide
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thallium(I) bromide
Smältpunkt ∼460°C
Namnnotering Ultra dry
Fysisk form Pärlor
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN1707
Merck Index 14,9258
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 284.28
Procent renhet 99.998%
Förpackning Ampull
Känslighet Hygroscopic
Densitet 7.5 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.