Läs mer
Thallium(I) chloride, 99.999% (metals basis)
Produktkod. p-7048879
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11371898
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011839.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7791-12-0 | ClTl | 239.83 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7791-12-0
Molekylformel ClTl
Molekylvikt (g/mol) 239.83
MDL-nummer MFCD00011274
InChI-nyckel GBECUEIQVRDUKB-UHFFFAOYSA-M
Synonym thallium chloride, thallium i chloride, thallous chloride, thallium monochloride, thallium 1+ chloride, tlcl, thallium chloride tlcl, thallium chloride van, rcra waste number u216, rcra waste no. u216
PubChem CID 24642
ChEBI CHEBI:37117
IUPAC-namn klorotalium
LEDER Cl[Tl]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thallium(I) chloride
Smältpunkt 430°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN1707
Merck Index 14,9260
Formel vikt 239.82
Procent renhet 99.999%
Brytningsindex 2.247
Känslighet Air Sensitive
Densitet 7.0 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.