Läs mer
Tallium(I)klorid, 99 %
Produktkod. 10308540 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10308540 25 g Glasflaska 25g
10092730 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10308540 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 208880250
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 7791-12-0 | ClTl | 239,82 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7791-12-0
Molekylformel ClTl
Molekylvikt (g/mol) 239.82
MDL-nummer MFCD00011274
InChI-nyckel GBECUEIQVRDUKB-UHFFFAOYSA-M
Synonym thallium chloride, thallium i chloride, thallous chloride, thallium monochloride, thallium 1+ chloride, tlcl, thallium chloride tlcl, thallium chloride van, rcra waste number u216, rcra waste no. u216
PubChem CID 24642
ChEBI CHEBI:37117
IUPAC-namn klorotalium
LEDER Cl[Tl]
Specifications
Kokpunkt 720 °C
Kemiskt namn eller material Thallium(I) chloride
Smältpunkt 430 °C
Namnnotering 99%
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Förpackning Glasflaska
Densitet 7, 7.0000g/mL
Analysprocentintervall 98,5 % min
Linjär formel TICl
Merck Index 15, 9409
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,38%. Andra lösligheter: löslig i 70 delar kokande vatten, olöslig i alkohol och ammoniumhydroxid, HCL minskar dess löslighet i vatten
Formel vikt 239.82
Procent renhet 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Thallium(I) chloride
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Hazard Statement
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.