Läs mer
Tallium(I)etoxid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11364909
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11364909 5 g 5g
11374909 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11364909 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 078131.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 20398-06-5 | Molekylformel: C2H5OTl | Molekylvikt: 249,441 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20398-06-5
Molekylformel C2H5OTl
Molekylvikt (g/mol) 249.441
MDL-nummer MFCD00009072
InChI-nyckel DZFYOYRNBGNPJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym thallous ethoxide, thallium i ethanolate, ethoxythallium i, ethanol, thallium 1+ salt, ethyl alcohol, thallium i, ethanol, thallium 1+ salt 1:1, thallium ethoxide, ethanolate; thallium 1+, thallium i ethoxide 5g
PubChem CID 30143
IUPAC-namn etanolat;tallium(1+)
LEDER CC[O-].[Tl+]
Specifikationer
Kokpunkt 130 °C (dekomposition)
Kemiskt namn eller material Thallium (I) ethoxide
Smältpunkt -3 °C
Fysisk form Vätska
Kvantitet 5 g
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.6714
Känslighet Känslig för fukt
Densitet 3.493 g/mL
Linjär formel TlOCH2CH3
UN-nummer UN2810
Formel vikt 249.43
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.