Läs mer
Thallium(I) fluoride, 97%
Produktkod. 11384899
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11384899 25 g 25g
11374899 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11384899 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 078111.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7789-27-7 | FTl | 223.38 g/mol
Tallium(I)fluorid används som kemiska reagenser, finkemikalier, farmaceutisk forskning och utveckling.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-27-7
Molekylformel FTl
Molekylvikt (g/mol) 223.38
MDL-nummer MFCD00049607
InChI-nyckel CULOEOTWMUCRSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym thallium i fluoride, thallium fluoride, thallium monofluoride, thallium fluoride ic
PubChem CID 62675
LEDER [F-].[Tl+]
Specifikationer
Kokpunkt 655°C
Kemiskt namn eller material Thallium (I) fluoride
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1707
Merck Index 14,9262
Löslighetsinformation Very soluble in water
IUPAC-namn λ¹-thallanyliumfluorid
Formel vikt 223.37
Procent renhet 97%
Densitet 8.36 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.