Läs mer
Thallium(I) fluoride, 99%
Produktkod. 10155320 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10155320 5 g Plastic bottle 5g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10155320 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 312690050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 7789-27-7 | FTl | 223.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 655°C
Kemiskt namn eller material Thallium(I) fluoride
Smältpunkt 322°C
Namnnotering 99%
CAS 7789-27-7
Färg White
Fysisk form Powder
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 98.5% min
Molekylformel FTl
Linjär formel FTl
MDL-nummer MFCD00049607
Merck Index 15, 9411
Synonym thallium i fluoride, thallium fluoride, thallium monofluoride, thallium fluoride ic
Löslighetsinformation Solubility in water: 78.6g/100mL (15°C)
InChI-nyckel CULOEOTWMUCRSJ-UHFFFAOYSA-M
LEDER [F-].[Tl+]
IUPAC-namn fluorothallium
Molekylvikt (g/mol) 223.38
PubChem CID 62675
Formel vikt 223.37
Procent renhet 99%
Förpackning Plastic bottle