Läs mer
Thallium(I) iodide, Puratronic™, 99.9995% (metals basis)
Produktkod. 11354638
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11354638 10 g 10g
11344638 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11354638 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043001.09
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 7790-30-9 | ITl | 331.28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7790-30-9
Molekylformel ITl
Molekylvikt (g/mol) 331.28
MDL-nummer MFCD00011279
InChI-nyckel CMJCEVKJYRZMIA-UHFFFAOYSA-M
Synonym thallium iii iodide, thallium iodide tli2, thallium iodide ous, thallium i iodide, anhydrous, ampuled under argon trace metals basis 10g, tli
IUPAC-namn X-thallanyliumjodid
LEDER [I-].[Tl+]
Specifikationer
Kokpunkt 824°C
Kemiskt namn eller material Thallium (I) iodide
Smältpunkt 440°C
Färg Gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN1707
Merck Index 14,9264
Formel vikt 331.27
Procent renhet 99.9995%
Kvalitet Puratronic
Odör Odorless
Känslighet Light sensitive
Densitet 7.1 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.