Läs mer
Thallium(I) iodide, Puratronic™, 99.9995% (metals basis)
Produktkod. p-7058679
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11354638
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043001.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 7790-30-9 | ITl | 331.28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7790-30-9
Molekylformel ITl
Molekylvikt (g/mol) 331.28
MDL-nummer MFCD00011279
InChI-nyckel CMJCEVKJYRZMIA-UHFFFAOYSA-M
Synonym thallium iii iodide, thallium iodide tli2, thallium iodide ous, thallium i iodide, anhydrous, ampuled under argon trace metals basis 10g, tli
IUPAC-namn X-thallanyliumjodid
LEDER [I-].[Tl+]
Specifikationer
Kokpunkt 824°C
Kemiskt namn eller material Thallium (I) iodide
Smältpunkt 440°C
Färg Gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN1707
Merck Index 14,9264
Formel vikt 331.27
Procent renhet 99.9995%
Kvalitet Puratronic
Odör Odorless
Känslighet Light sensitive
Densitet 7.1 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.