Läs mer
Thallium(I) iodide, ultra dry, 99.999% (metals basis)
Beskrivning
Tallium(I)jodid används i kvicksilverlampor för att förbättra dess prestanda. Den används främst för undervattensbelysning, eftersom det blågröna ljuset som produceras har minst absorption i vatten. Scintillator gjord med jodidsalt av tallium, natrium och cesium används för strålningsscintillationsdetektorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 824°C |
| Kemiskt namn eller material | Thallium(I) iodide |
| Smältpunkt | 440°C |
| Namnnotering | ultra dry |
| Färg | Gult |
| Fysisk form | Pärlor |
| Kvantitet | 250 g |
| Analysprocentintervall | 99.999% metal basis |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vikt | 331.27 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.