Läs mer
Thallium(I) iodide, ultra dry, 99.999% (metals basis)
Produktkod. p-4904550
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 11338577
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035722.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7790-30-9 | ITl | 331.28 g/mol
Tallium(I)jodid används i kvicksilverlampor för att förbättra dess prestanda. Den används främst för undervattensbelysning, eftersom det blågröna ljuset som produceras har minst absorption i vatten. Scintillator gjord med jodidsalt av tallium, natrium och cesium används för strålningsscintillationsdetektorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7790-30-9
Molekylformel ITl
Molekylvikt (g/mol) 331.28
MDL-nummer MFCD00011279
InChI-nyckel CMJCEVKJYRZMIA-UHFFFAOYSA-M
Synonym thallium iii iodide, thallium iodide tli2, thallium iodide ous, thallium i iodide, anhydrous, ampuled under argon trace metals basis 10g, tli
IUPAC-namn X-thallanyliumjodid
LEDER [I-].[Tl+]
Specifikationer
Kokpunkt 824°C
Kemiskt namn eller material Thallium(I) iodide
Smältpunkt 440°C
Namnnotering ultra dry
Färg Gult
Fysisk form Pärlor
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99.999% metal basis
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 331.27
Odör Odorless
Känslighet Light sensitive
Densitet 7.1
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.