Läs mer
Thallium(I) neodecanoate, (Tl 52.5-55.5%), Thermo Scientific™
Produktkod. p-7050880
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11324577
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039626.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
MDL-nummer MFCD00070467
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thallium(I) neodecanoate
Fysisk form Solid
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN1707
Formel vikt 375.61
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Tl 52.5 to 55.5%